Merck
440833
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(−)-cis-1-アミノ-2-インダノール
99%
別名:
(1S,2R)-(−)-cis-1-アミノ-2-ヒドロキシインダン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO
CAS番号:
分子量:
149.19
Beilstein:
4292559
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
フォーム
powder
光学純度
ee: 99% (GLC)
mp
118-121 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
N[C@@H]1[C@H](O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H11NO/c10-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)11/h1-4,8-9,11H,5,10H2/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(1S,2R)-(-)-cis-1-アミノ-2-インダノールは、強力なHIV(ヒト免疫不全ウイルス)プロテアーゼ阻害剤であるインジナビルの主成分です。[1]
アプリケーション
1S,2R)-(-)-cis-1-アミノ-2-インダノールを使用して以下を調製できます。
  • メチル(E,E)-4-オキソ-2-[(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エニル)ビニル}ブタ-2-エノエートと反応させて(-)-1,2,5,6-テトラヒドロピリジン。[2]
  • 高いエナンチオ選択性で芳香族ケトンの不斉還元を触媒できるオキサザボロリジン触媒。[3]
  • (RS,1S,2R)-(-)-2,4,6-トリメチルベンゼンスルフィン酸 1-(2,4,6-トリメチルベンゼンスルホニルアミノ)インダン-2-イルエステル。[4]
プラスメプシンII阻害の研究でマンニトールベースの骨格を調製するために使用されます。プラスメプシンIおよびIIなどのアスパラギン酸プロテアーゼは、新しい潜在的な抗マラリア薬の標的として興味深いです。[5]
物性
不斉合成の配位子として有用です。[6]
法的情報
Sterling Pharma Solutions Limitedから取得したライセンスの下で販売されています。
アプリケーション
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
440833-VAR:
440833-BULK:
440833-1G:
440833-5G:
440833-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 31, 3-3 (1998)
Cis-1-amino-2-indanol in asymmetric synthesis. Part I. A practical catalyst system for the enantioselective borane reduction of aromatic ketones.
Hong Y, et al.
Tetrahedron Letters, 35(36), 6631-6634 (1994)
Highly stereoselective asymmetric 6p-azaelectrocyclization utilizing the novel 7-alkyl substituted cis-1-amino-2-indanols: Formal synthesis of 20-epiuleine.
Tanaka K and Katsumura S.
Journal of the American Chemical Society, 124(33), 9660-9661 (2002)
Karolina Ersmark et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(17), 3723-3733 (2003-08-07)
A series of C(2)-symmetric compounds with a mannitol-based scaffold has been investigated, both theoretically and experimentally, as Plm II inhibitors. Four different stereoisomers with either benzyloxy or allyloxy P1/P1' side chains were studied. Computational ranking of the binding affinities of
Improved asymmetric synthesis of aziridine 2-phosphonates using (S)-(+)-2, 4, 6-trimethylphenylsulfinamide.
Davis FA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(18), 6894-6898 (2003)