アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
137-140 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1cc(C(O)=O)c(C)o1
InChI
1S/C7H8O3/c1-4-3-6(7(8)9)5(2)10-4/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
CNTHHNPBADVTRY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
440728-VAR:
440728-BULK:
440728-500G:
440728-5G:
440728-25G:
アクティブなフィルタ