Merck
440671
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
≥99 atom % D, 99% (CP)
別名:
Deuterated 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, Deuterated HFP, HFIP-d2, HFP-d2, Hexafluoroisopropanol-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2CDOD
CAS番号:
分子量:
170.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品440671は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
≥99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
不純物
≤0.05% water
water
屈折率
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.615 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i1D,10D
InChI Key
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
440671-10X1G-N:
440671-BULK:
440671-5G:
440671-1G:
440671-VAR:
440671-10G:
440671-5X5G-N:
440671-5X5G-NA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sara La Manna et al.
Biochimie, 138, 106-115 (2017-05-10)
Interleukin-22 (IL-22) belongs to the family of IL-10 cytokines and is involved in a wide number of human diseases, including inflammatory disorders and cancer pathology. The ligand-receptor complex IL-22/IL-22R plays a key role in several pathways especially in the regulation