Merck
440442
Sigma-Aldrich
O-(トリメチルシリル)ヒドロキシルアミン
technical grade, 90%
別名:
アミノオキシトリメチルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,690
5 G
¥27,700
¥7,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,690
5 G
¥27,700
About This Item
化学式:
(CH3)3SiONH2
CAS番号:
分子量:
105.21
Beilstein:
2035893
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
98-100 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)ON
InChI
1S/C3H11NOSi/c1-6(2,3)5-4/h4H2,1-3H3
InChI Key
AEKHNNJSMVVESS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine is an O-substituted hydroxylamine. It is formed as an intermediate during the trimethylsilyl chloride catalyzed synthesis of α-branched amines.[1]
アプリケーション
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine may be used for the preparation of O-trimethylsilyl oxime ethers.[2]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
440442-BULK:
440442-5G:
440442-1G:
440442-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemoselective addition of organometallics to oxime ethers.
Tavakol H,et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(10), 1924-1927 (2007)
Ying Fu et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(38), 7669-7672 (2012-08-14)
A general procedure for the nucleophilic addition of organozinc halides with nitrones in the presence of trimethylsilyl chloride has been developed. Trimethylsilyl chloride was found to be both an indispensable reaction promoter and a ready hydroxylamine protective agent in these