Merck
440329
Sigma-Aldrich
Butyl (S)-(−)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
別名:
Butyl L-pyroglutamate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥4,210
¥4,210
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥4,210
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15NO3
CAS番号:
分子量:
185.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,210
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −13°, neat
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
180 °C/6.5 mmHg (lit.)
密度
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCCCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-3-6-13-9(12)7-4-5-8(11)10-7/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI Key
QBBAJUQOYIURHA-ZETCQYMHSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
440329-5ML:
440329-BULK:
440329-25ML:
440329-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)