Merck
439630
Sigma-Aldrich
臭化ツリウム(III)
anhydrous, powder, 99.99%
別名:
チタントリブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TmBr3
CAS番号:
分子量:
408.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: thulium
mp
952 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Tm](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
ファインセラミックス放電ランプやメタルハライドランプの開発用途
臭化ランタニドと臭化アルミニウムの錯体形成の試薬
アルカリ金属臭化ツリウムの調製のための反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
439630-1G:
439630-VAR:
439630-5G:
439630-BULK:
439630-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)