Merck
439525
Sigma-Aldrich
2-メルカプトベンジルアルコール
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
140.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.612 (lit.)
mp
31-32 °C (lit.)
密度
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8OS/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8-9H,5H2
InChI Key
FYWFCRHZXORPFH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
439525-BULK:
439525-1G:
439525-5G:
439525-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of adjustable poly (vinyl chloride) networks.
Reinecke H, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 17(1), 15-23 (1996)
Herbert Meier
Molecules (Basel, Switzerland), 17(2), 1548-1570 (2012-02-09)
Benzo-condensed four-ring heterocycles, such as benzoxetes 1 and benzothietes 3 represent multi-purpose starting compounds for the preparation of various higher heterocyclic ring systems. The thermal or photochemical valence isomerizations between the benzenoid forms 1,3 and the higher reactive o-quinoid structures
An expedient synthesis of diversified pyrrolizines and indolizines.
Bashiardes G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(7), 1567-1570 (2004)