Merck
439401
Sigma-Aldrich
(フェニルチオ)アセチルクロリド
97%
別名:
チオフェノキシアセチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SCH2COCl
CAS番号:
分子量:
186.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5825 (lit.)
密度
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
TWOLQIUHVMTAAE-UHFFFAOYSA-N
詳細
(フェニルチオ)塩化アセチルは酸ハロゲン化物です。α-スルフェニル化アセトフェノンが生成されるアレーンのフリーデル・クラフツアシル化に関与しています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
439401-VAR:
439401-5G:
439401-BULK:
439401-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[3, 3]-Sigmatropic rearrangements: short, stereocontrolled syntheses of functionalized vitamin D 3 side-chain units.
Hatcher MA and Posner GH.
Tetrahedron Letters, 43(28), 5009-5012 (2002)