Merck
436437
Sigma-Aldrich
ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)メタン
95%
別名:
メチレンビス(ジシクロヘキシルホスフィン)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥32,000
¥32,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥32,000
About This Item
化学式:
(C6H11)2PCH2P(C6H11)2
CAS番号:
分子量:
408.58
Beilstein:
5340912
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥32,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
95-102 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C1CCC(CC1)P(CP(C2CCCCC2)C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H46P2/c1-5-13-22(14-6-1)26(23-15-7-2-8-16-23)21-27(24-17-9-3-10-18-24)25-19-11-4-12-20-25/h22-25H,1-21H2
InChI Key
OWFLJHJHQKHZJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • Ru/ホスフィン触媒逆Markovnikov付加反応
  • 位置選択的Suzukiカップリング反応
  • Ru/ホスフィン触媒均一系水素化反応
  • Mediated cross-coupling reactions
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
436437-1G:
436437-BULK:
436437-VAR:
436437-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)