アッセイ
98%
mp
121-124 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(F)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
JUHPDXOIGLHXTC-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
436135-5G:
436135-VAR:
436135-1G:
436135-BULK:
アクティブなフィルタ