Merck
534153
Sigma-Aldrich
5'-ブロモ-2'-ヒドロキシ-3'-ニトロアセトフェノン
97%
別名:
3-ブロモ-6-ヒドロキシ-5-ニトロアセトフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,450
¥8,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,450
About This Item
化学式:
BrC6H2(NO2)(OH)COCH3
CAS番号:
分子量:
260.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
129-132 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
nitro
SMILES記法
CC(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
InChI Key
CLNIBJASCGZXHH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
534153-BULK:
534153-VAR:
534153-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)