43457
別名:
(−)-DPTA
1 of 10
Sigma-Aldrich
43456
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-tartaric acid
S878146
N-(3-(PHENYLIMINO)PROPENYL)ANILI-
Supelco
45644
プロポキスル
05351
Propoxur-(isopropoxy-d7)
435406
ポリ(エチレングリコール)-block-ポリ(プロピレングリコール)-block-ポリ(エチレングリコール)
371416
(−)-O,O′-ジ-p-トルオイル-L-酒石酸
85548
Span® 80
227803
(−)-D-酒石酸ジイソプロピル
163449
(+)-2,3-ジベンゾイル-D-酒石酸
D9777
透析チューブ、セルロース膜
≥98.0% (T)
[α]20/D −23.5±1°, c = 1.7% in dioxane
127-132 °C
carboxylic acidester
CC(C)(C)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
1S/C14H22O8/c1-13(2,3)11(19)21-7(9(15)16)8(10(17)18)22-12(20)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3,(H,15,16)(H,17,18)/t7-,8-/m1/s1
UFHJEZDFEHUYCR-HTQZYQBOSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
43457-BULK: 43457-25G: 43457-VAR: 43457-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。