Merck
227803
Sigma-Aldrich
(−)-D-酒石酸ジイソプロピル
98%
別名:
D-(−)-酒石酸ジイソプロピルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
234.25
Beilstein:
5265431
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
光学活性
[α]23/D −17°, neat
光学純度
ee: ≥99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
密度
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
D体およびL体の双方とも、エナンチオ選択的なエポキシ化によりアリルアルコ-ルおよびα-フルフリルアミドの速度論的光学分割に用いられる試薬です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
227803-10G:
227803-VAR:
227803-BULK:
227803-50G:
227803-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)