Merck
433926
Sigma-Aldrich
1′,3′-Dihydro-8-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
97%
別名:
1′3′,3′-Trimethyl-6-nitro-8-methoxyspiro[2-1-benzopyran-2,2′-indoline], 1,3,3-Trimethyl-6′-nitro-8′-methoxyspiro(indoline-2,2′-benzopyran), 1,3,3-Trimethylindolino-6′-nitro-8′-methoxybenzopyrylspiran, 1,3,3-Trimethylindolino-8′-methoxy-6′-nitrobenzospiropyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H20N2O4
CAS番号:
分子量:
352.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
159-162 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(cc2C=CC3(Oc12)N(C)c4ccccc4C3(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H20N2O4/c1-19(2)15-7-5-6-8-16(15)21(3)20(19)10-9-13-11-14(22(23)24)12-17(25-4)18(13)26-20/h5-12H,1-4H3
InChI Key
IZDVWQPIYXTGIF-UHFFFAOYSA-N
詳細
1′,3′-Dihydro-8-methoxy-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole] (6-NO2-8-OMe-BIPS) is a spiropyran based photochromic dye. It has a nitro group that enhances the overall quantum yield of the photochemical system.[1][2]
アプリケーション
6-NO2-8-OMe-BIPS can be potentially used in a variety of applications such as switching devices, signal transducer receptors, and optical imaging processes.[2][3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
433926-5G:
433926-VAR:
433926-1G:
433926-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
UV-responsive polyvinyl alcohol nanofibers prepared by electrospinning.
Khatri Z, et al.
Applied Surface Science, 342, 64-68 (2015)
Spiropyran, chromene and spirooxazine, melange trois: Molecular logic systems through selective and reversible deactivation of photochromism mediated by CO2 gas.
Darwish TA, et al.
Dyes and Pigments, 92(2), 817-824 (2012)
Complexes of spiropyran-derived merocyanines with metal ions: relaxation kinetics, photochemistry and solvent effects.
Chibisov AK and Gorner H
Chemical Physics, 237(3), 425-442 (1998)
資料
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.