Merck
432229
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(Cl)F
CAS番号:
分子量:
209.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.553 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
密度
1.727 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3BrClF/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H
InChI Key
CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene may be used for the preparation of 2-(3-chloro-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane.[1]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
432229-10G:
432229-VAR:
432229-1G:
432229-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark S Jensen et al.
The Journal of organic chemistry, 70(15), 6034-6039 (2005-07-16)
A practical synthesis of 2-[3-(4-fluoro-3-pyridin-3-yl-phenyl)-imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-yl]-propan-2-ol (1), an oral GABA(A) alpha(2/3)-selective agonist, is described. The five-step process, which afforded 1 in 40% overall yield, included imidazopyrimidine 2 and pyridine boronic acid 4 as key fragments. The synthesis is highlighted by consecutive
James A Newby et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(1), 263-271 (2013-12-18)
Conducting low-temperature organometallic reactions under continuous flow conditions offers the potential to more accurately control exotherms and thus provide more reproducible and scalable processes. Herein, progress towards this goal with regards to the lithium-halogen exchange/borylation reaction is reported. In addition