アッセイ
99.99%
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.05% insol. dil. H2SO4
<100 ppm total metallic impurities
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
SMILES記法
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
InChI Key
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
431338-250G:
431338-VAR:
431338-BULK:
431338-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック