Merck
429341
Sigma-Aldrich
ヨウ化ガリウム(III)
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
別名:
Gallium iodide, Gallium triiodide, Triiodogallium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GaI3
CAS番号:
分子量:
450.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gallium
mp
345 °C (subl.) (lit.)
密度
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429341-1G:4548173993973
429341-VAR:
429341-5G:
429341-5G-PW:
429341-1G-PW:
429341-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)