アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.581 (lit.)
bp
185 °C/36 mmHg (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
密度
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H6ClNO3/c1-5-2-3-6(8(9)11)4-7(5)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
DXMHBBURYDVYAI-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
It may be used in the synthesis of the following:
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
428949-VAR:
428949-BULK:
428949-50ML:
428949-10ML:
アクティブなフィルタ