アッセイ
99%
mp
86-88 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
InChI Key
XGDPKUKRQHHZTH-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
426091-BULK:
426091-VAR:
426091-25G:
426091-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ