Merck
425737
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸ツリウム(III)
98%
別名:
ツリウム(III)トリフラート, トリフルオロメタンスルホン酸 ツリウム(III)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3Tm
CAS番号:
分子量:
616.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Tm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 不斉α-アミノ化および付加環化
  • ベンジルエーテル化
  • アルデヒド、アミン、およびビニルエーテルの縮合
  • グリコシル化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
425737-1G:
425737-VAR:
425737-250MG:
425737-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)