Merck
425699
Sigma-Aldrich
ホルミウム(III)トリフルオロメタンスルホナート
98%
別名:
トリフルオロメタンスルホン酸 ホルミウム(III)塩, ホルミウム(III)トリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3SO3)3Ho
CAS番号:
分子量:
612.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
98%
反応適合性
core: holmium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[Ho+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ho/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI Key
DBPDCYACEYLEMY-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 不斉α-アミノ化
  • Diels-Alder反応
  • 立体選択的付加環化反応
  • ベンジルエーテル化
  • 水素移動反応の加速
  • グリコシル化
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
425699-VAR:
425699-10G:
425699-1G:
425699-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)