Merck
424668
Sigma-Aldrich
1-(o-Tolyl)biguanide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHC(=NH)NHC(=NH)NH2
CAS番号:
分子量:
191.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
143-145 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
Cc1ccccc1NC(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C9H13N5/c1-6-4-2-3-5-7(6)13-9(12)14-8(10)11/h2-5H,1H3,(H6,10,11,12,13,14)
InChI Key
SQZCAOHYQSOZCE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-(o-Tolyl)biguanide was used as a ligand in the synthesis of new vanadyl complexes with the formula [VOL2].xH2O (HL=1-(o-tolyl)biguanide, x=0.5).[1]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
424668-500G:
424668-100G:
424668-VAR:
424668-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Method of determining o-tolylbiguanide in water].
I S Dukhovnaia
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 45-46 (1984-05-01)
Aqueous Solution Studies of o-Tolyl Biguanide Complexes of Cobalt (II), Copper (II), and Nickel (II).
Siefker JR and Jardine LJ.
Proceedings of the Indiana Academy of Sciences, 77 (1967)
New vanadyl complexes with metformin derivatives as potential insulin mimetic agents.
Olar R, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110(1), 257-262 (2012)
o-Tolyl Biguanide Complexes of Some Transition Metal Ions in 1-Methyl-2-Pyrrolidinone.
Siefker JR and Wence RL.
Proceedings of the Indiana Academy of Sciences, 75 (1965)
Bacalum E, et al.
Rev. Roum. Chim., 57(4-5), 427-434 (2012)