Merck
424277
Sigma-Aldrich
Poly(isobutylene-co-maleic acid) sodium salt
cross-linked
別名:
Isobutylene-maleic anhydride copolymer sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H8)m(C4H4O4)n · xNa
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
クロスリンク
cross-linked
粒径
24-40 μm
キャパシティ
300 g/g absorption capacity (distilled water)
65 g/g absorption capacity (0.9 wt. % saline solution)
mp
>300 °C
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(=O)O[Na]
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
高吸収性繊維です。吸収される液体の量は、含まれる塩分が増加するにつれて減少します。250°Cまで安定です。
物理的形状
Water-absorbing fiber,
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
424277-1KG:
424277-250G:
424277-BULK:
424277-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)