Merck
424218
Sigma-Aldrich
3-アミノイソオキサゾール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥28,600
25 ML
¥100,000
¥28,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥28,600
25 ML
¥100,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2O
CAS番号:
分子量:
84.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
226-228 °C (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccon1
InChI
1S/C3H4N2O/c4-3-1-2-6-5-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChI Key
RHFWLPWDOYJEAL-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Aminoisoxazole (isoxazol-3-amine) is a 3-substituted isoxazole derivative. It is a structural isomer of 5-aminoisoxazole.[1]
アプリケーション
3-Aminoisoxazole (isoxazol-3-amine) may be used in the following studies:
  • As a reagent in the synthesis of N-(4-(N-isoxazol-3-ylsulfamoyl)phenyl)acetamide.[2]
  • As a starting material in the synthesis of N-(isoxazol-3-yl)-N′-(carbomethoxy)thiourea.[3]
  • As a starting material in the synthesis of (Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-methoxy-iminoacetic acid, a side-chain of the fourth generation of cephem antibiotics.[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
424218-VAR:
424218-5ML:
424218-25ML:
424218-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Martin J. Walsh et al.
Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program, 2011 Oct 18 (Updated 2013 Feb 25) (2013-09-13)
The protist
Kuniaki Tatsuta
Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and biological sciences, 84(4), 87-106 (2008-10-23)
The first total synthesis and development of a variety of bioactive natural products have been accomplished by using carbohydrates as a chiral source. In addition, practically useful intermediates have been created, analogs of natural products have been prepared, their structure-activity
Tomasz Glinka et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 11(4), 591-600 (2003-01-23)
SAR studies in a series of related 3-(heteroarylthio)cephems determined that a relatively high chemical reactivity of the beta-lactam ring, modulated by electronic effects of substituents at C-3 and C-7, is necessary to achieve high in vitro activity against methicillin-resistant Staphylococcus
Synthesis of 3-and 5-amino-5-(3)-(pyrrol-2-yl) isoxazoles.
Lyubov'N S, et al.
Tetrahedron, 61(20), 4841-4849 (2005)