Merck
734977
Sigma-Aldrich
2-アミノベンゾオキサゾール
97%
別名:
2-ベンゾオキサゾールアミン, ベンゾオキサゾール-2-イルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2O
CAS番号:
分子量:
134.14
Beilstein:
115981
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
128-133 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
InChI Key
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734977-5G:
734977-BULK:
734977-VAR:
試験成績書(COA)