Merck
423645
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuC15N
CAS番号:
分子量:
90.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品423645は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
mp
454 °C (lit.)
密度
2.920 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Cu]C#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i2+1;
InChI Key
DULSAGLWMRMKCQ-CGOMOMTCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,spleen,Bone marrow
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
423645-BULK:
423645-250MG:4548173148601
423645-VAR:
423645-1G:4548173148595
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)