Merck
422622
Sigma-Aldrich
2-アミノ-6-クロロ安息香酸
98%
別名:
6-クロロアントラニル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS番号:
分子量:
171.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
158-160 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
422622-1G:
422622-10G:
422622-BULK:
422622-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)