アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4660 (lit.)
bp
76-78 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)C1=CCCC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
InChI Key
VTYCAXIAUKEGBQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
422436-10G:
422436-1G:
422436-BULK:
422436-VAR:
アクティブなフィルタ