Merck
422215
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロアセチル)チオフェン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3F3OS
CAS番号:
分子量:
180.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
163-165 °C (lit.)
密度
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H3F3OS/c7-6(8,9)5(10)4-2-1-3-11-4/h1-3H
InChI Key
CZYKJGCKVBXLGF-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(Trifluoroacetyl)thiophene is a heterocyclic trifluoromethyl ketone. Its asymmetric reduction to alcohols with moderate enantioselectivities catalyzed by Arabidopsis thaliana seedlings has been reported.[1]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
422215-VAR:
422215-5G:
422215-BULK:
422215-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arabidopsis thaliana: a novel biocatalyst for asymmetric reductions.
Plant Biotechnology, 28(1), 77-82 (2011)