Merck
422150
Sigma-Aldrich
トリフェニルシランチオール
98%
別名:
メルカプトトリフェニルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,500
¥21,500
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,500
About This Item
化学式:
(C6H5)3SiSH
CAS番号:
分子量:
292.47
Beilstein:
2941369
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,500
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
mp
101-104 °C (lit.)
SMILES記法
S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChI Key
MQDRKELSDPESDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Triphenylsilanethiol, also known as triphenylsilyl mercaptan, is an organosilicon compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. It can be used as a reagent for palladium-catalyzed cross-coupling reactions, such as the Stille coupling and the Sonogashira coupling reactions.
アプリケーション
Triphenylsilanethiol can be used as:      
  • A reactant to synthesis β-hydroxymercaptans or β-dihydroxysulfides by ring opening of epoxides.      
  • An additive in the selective C–H bond functionalization of widely available trialkylamine scaffolds.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
422150-BULK:
422150-5G:
422150-VAR:
422150-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 34, 3363-3363 (1993)