アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −168°, c = 1.8 in 1.4 M NaOH
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI Key
BWKMGYQJPOAASG-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
421626-5G:
421626-BULK:
421626-VAR:
421626-1G:
試験成績書(COA)