Merck
419230
Sigma-Aldrich
(ベンジルオキシカルボニルメチル)トリフェニルホスホニウムブロミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2O2CCH2P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
493.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
124 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
phenyl
phosphine
SMILES記法
[Br-].O=C(C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H24O2P.BrH/c28-27(29-21-23-13-5-1-6-14-23)22-30(24-15-7-2-8-16-24,25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;/h1-20H,21-22H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
AVQABZVTPWROCF-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 特殊なアザMorita-Baylis-Hillman機構
  • 熱分解
  • 二重アザMichael反応
  • シクロデキストリン誘導体
  • 無溶媒条件下または超音波処理でのアルデヒドとの立体選択的Wittgオレフィン化を経由するα,β-不飽和カルボニル化合物の立体選択的合成
  • PTP-1Bインヒビターである[ジフルオロ(アルケニルフェニル)メチル]ホスホン酸の、Wittig反応を経由する非架橋ポリスチレン上での合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
419230-50G:
419230-VAR:
419230-BULK:
419230-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)