Merck
412252
Sigma-Aldrich
(エトキシカルボニルメチル)トリフェニルホスホニウム 臭化物
98%
別名:
(カルボキシメチル)トリフェニルホスホニウム 臭化物 エチル エステル, NSC 60450
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,850
¥8,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,850
About This Item
化学式:
CH3CH2OCOCH2P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
429.29
Beilstein:
3581273
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
145-150 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
phosphine
SMILES記法
[Br-].CCOC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • テトラミン酸誘導体の合成に用いるWittigオレフィン化反応
  • Bergman環化に用いる前駆体の合成
  • サリドマイド関連のLXRアンタゴニストから誘導されたPPARアゴニストの合成
  • 抗マラリア活性を持つベンゾオキサボロール類の合成
  • Michaelアクセプター系システインプロテアーゼインヒビター
  • IspHレダクターゼタンパク質の機構研究
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
412252-BULK:
412252-100G:
412252-25G:
412252-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)