Merck
389196
Sigma-Aldrich
(3-ベンジルオキシプロピル)トリフェニルホスホニウムブロミド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2O(CH2)3P(C6H5)3Br
CAS番号:
分子量:
491.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
153-154 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
InChI Key
DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • Pd触媒分子内ipso-Friedel-Craftsアリル位アルキル化を経由するスピロシクロヘキサジエノン類
  • 抗腫瘍薬であるヒートショックタンパク質(Hsp90)のインヒビター
  • 酸化的カップリング/Diels-Alder付加環化連続反応を経由するカルパノン型分子
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
389196-VAR:
389196-5G:
389196-1G:
389196-BULK:
試験成績書(COA)