Merck
41687
Sigma-Aldrich
N-Succinimidyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
>95%
別名:
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluor-nonansäure-N-succinimidylester, N-Succinimidyl 2H,2H,3H,3H-perfluorononanoate, N-Succinimidyl 3-(perfluorohexyl)propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8F13NO4
CAS番号:
分子量:
489.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
>95%
mp
127-131 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO4/c14-8(15,4-3-7(30)31-27-5(28)1-2-6(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h1-4H2
InChI Key
ATDSDUMFZUDFRA-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
41687-5MG:
41687-VAR:
41687-25MG:
41687-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)