Merck
416843
Sigma-Aldrich
Methyl-13C trifluoromethane sulfonate
98 atom % 13C
別名:
Methyl-13C triflate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO313CH3
CAS番号:
分子量:
165.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
屈折率
n20/D 1.328 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
密度
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1+1
InChI Key
OIRDBPQYVWXNSJ-OUBTZVSYSA-N
特徴および利点
13C analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
98.6 °F - closed cup
引火点(℃)
37 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
416843-5G:
416843-BULK:
416843-VAR:
416843-1G:
試験成績書(COA)