Merck
416290
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic acid monoethyl ester) solution
average Mw ~130,000 by LS, 50 wt. % in ethanol
別名:
2-Butenedioic acid (Z )-, monoethyl ester, polymer with methoxyethene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥12,300
2 L
¥34,600
¥12,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥12,300
2 L
¥34,600
About This Item
化学式:
[CH2CH(OCH3)CH(CO2R)CH(CO2R)]n, R = H or -CH2CH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
分子量
average Mw ~130,000 by LS
濃度
50 wt. % in ethanol
屈折率
n20/D 1.419
酸性度指数
275‑300 mg KOH/g
密度
0.983 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COC=C.CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4.C3H6O/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8;1-3-4-2/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8);3H,1H2,2H3/b4-3-;
InChI Key
UVHQXWILFGUDTA-LNKPDPKZSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Functions in coatings, adhesives and cosmetics as a film former, emulsion stabilizer, controlled-release matrix, temporary protective coating and binding agent in powders.
特徴および利点
Film former with good clarity, adhesion and moisture resistance. Acid group promotes adhesion to hair, paper, glass, metals and plastics.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
416290-500ML:4548174020111
416290-VAR:
416290-BULK:
416290-2L:4548174020104
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
キトサン medium molecular weight
Sigma-Aldrich
448877
キトサン
Amalia Mira et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-19)
Recent advances in the field of nanotechnology such as nanoencapsulation offer new biomedical applications, potentially increasing the scope and efficacy of therapeutic drug delivery. In addition, the discovery and development of novel biocompatible polymers increases the versatility of these encapsulating