Merck
181099
Sigma-Aldrich
ポリ(メチルビニルエーテル-alt-マレイン酸)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
別名:
ポリ(マレイン酸‐メチルビニルエーテル), メチルビニルエーテル‐マレイン酸共重合体, メトキシエチレンマレイン酸共重合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(OCH3)CH(CO2H)CH(CO2H)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
分子量
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
pH
~2.5 (5% in H2O)
SMILES記法
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
InChI Key
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
界面活性剤ビルダー
特徴および利点
水に容易に溶解し、アルカリ土類カチオンをキレート化しますが、毒性のある重金属イオンはキレート化しません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
181099-250G:
181099-VAR:
181099-100G:
181099-BULK:
試験成績書(COA)