Merck
191124
Sigma-Aldrich
ポリ(メチルビニルエーテル-alt-マレイン酸)
average Mw ~216,000 by LS, average Mn ~80,000, powder
別名:
ポリ(マレイン酸‐メチルビニルエーテル), マレイン酸‐メチルビニルエーテルコポリマー, メチルビニルエーテル‐マレイン酸コポリマー, メトキシエチレンマレイン酸コポリマー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥16,300
250 G
¥25,400
¥16,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥16,300
250 G
¥25,400
About This Item
化学式:
[CH2CH(OCH3)CH(CO2H)CH(CO2H)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn ~80,000
average Mw ~216,000 by LS
pH
~2.5 (5% in H2O)
SMILES記法
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
InChI Key
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(メチルビニルエーテル-alt-マレイン酸)(PMVEMA)は、生体適合性で生体接着特性を有する親水性ポリマーです。PMVEMAは、ポリアニリン(PANI)溶液の安定性とゼータ電位を改善するために使用できる酸性ポリマーです。[1][2]
アプリケーション
PMVEMAは、セルロースウィスカーとクロスリンキングすることで、医療用および食品用包装材としての使用が期待されるナノ複合材料フィルムを形成することができます。[3]また、ポリエチレングリコール(PEG)と共役して、薬物送達システムに使用できるハイドロゲルを形成できます。[4]
界面活性剤ビルダー
特徴および利点
水に容易に溶解し、アルカリ土類カチオンをキレート化しますが、毒性の重金属イオンはキレート化しません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
191124-100G:
191124-VAR:
191124-BULK:
191124-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogels prepared from cross-linked nanofibrillated cellulose
Nair SS, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 2(4), 772-780 (2014)
Poly (methyl vinyl ether-alt-maleic acid)-Functionalized Porous Silicon Nanoparticles for Enhanced Stability and Cellular Internalization
Shahbazi M, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 35(6), 624-629 (2014)
A novel nanocomposite film prepared from crosslinked cellulosic whiskers
Goetz L, et al.
Carbohydrate Polymers, 75(1), 85-89 (2009)
The Effect of Poly (methyl vinyl ether-alt-maleic acid) Stabilizer on the Stability of Polyaniline-Poly (methyl vinyl ether-alt-maleic acid) Dispersions
Koo CM, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 227(2), 316-321 (2000)