アッセイ
97%
bp
204-208 °C (lit.)
mp
29-30 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-11(2,3)8-5-6-10(13-4)9(12)7-8/h5-7H,12H2,1-4H3
InChI Key
DLTLFDQLMFMTRQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
412627-10G:
412627-BULK:
412627-VAR:
412627-50G:
アクティブなフィルタ