Merck
411701
Sigma-Aldrich
1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロ-5-ノルボルネン-2,3-ジカルボン酸
99%
別名:
1,2,3,4,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5,6-dicarboxylic acid, Hexachloroendomethylenetetrahydrophthalic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4Cl6O4
CAS番号:
分子量:
388.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
239-242 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1C(C(O)=O)[C@]2(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C9H4Cl6O4/c10-3-4(11)8(13)2(6(18)19)1(5(16)17)7(3,12)9(8,14)15/h1-2H,(H,16,17)(H,18,19)/t1?,2?,7-,8+
InChI Key
DJKGDNKYTKCJKD-SBUZQEQSSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
411701-BULK:
411701-50G:
411701-10G:4548173982342
411701-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chlorendic acid.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 50-51 (2004-08-21)
Chlorendic acid.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 48, 45-53 (1990-01-01)
Chlorendic acid.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III50-III51 (2004-01-01)
Y P Dragan et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 16(3), 525-547 (1991-04-01)
Several pharmaceutical agents, manufacturing chemicals, and environmental contaminants were found to act primarily as promoting agents in an initiation-promotion paradigm. The phenotypic distribution of four enzyme markers--placental glutathione-S-transferase (PGST), gamma-glutamyl transpeptidase (GGT), canalicular ATPase (ATPase), and glucose-6-phosphatase (G6Pase)--was analyzed in
G M Decad et al.
Journal of toxicology and environmental health, 9(5-6), 911-920 (1982-05-01)
The absorption, distribution, and excretion of a highly chlorinated dicarboxylic acid, chlorendic acid, was studied in the male Fischer 344 rat. [14C]Chlorendic acid was absorbed after an oral dose of 7.7 mumol per kilogram of body weight. The distribution in