Merck
410470
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド
97%
別名:
5-ブロモ-3-メトキシサリチルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥31,100
¥31,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥31,100
About This Item
化学式:
BrC6H2(OH)(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
231.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥31,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
125-127 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
COc1cc(Br)cc(C=O)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-6(9)2-5(4-10)8(7)11/h2-4,11H,1H3
InChI Key
MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde may be employed for the following syntheses:
  • ailanthoidol, via Stille coupling[1]
  • 6-bromo-8-methoxy-3-(methoxycarbonyl)-2H-chromen-2-one[2]
  • benzimidazole-based ligand, 2-(1H-benzoimidazol-2-yl)-4-bromo-6-methoxy-phenol (HL)[3]
  • chromogenic reagent, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-p-hydroxy benzoic hydrazone[4]
  • (E)-N′-(5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-hydroxybenzohydrazide monohydrate[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
410470-VAR:
410470-BULK:
410470-5G:
410470-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct Spectrophotometric Determination of Ni (II) Using 5-Bromo-2-hydroxyl-3-methoxybenzaldehyde-4-hydroxy benzoichydrazone.
Saritha B and Reddy TS.
J. Appl. Chem., 7(3), 22-26 (2014)
(E)-N'-(5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-hydroxybenzohydrazide monohydrate.
Zhao S, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 68(7), 2040-2040 (2012)
Shun-Yu Lin et al.
The Journal of organic chemistry, 68(7), 2968-2971 (2003-03-29)
Ailanthoidol 1, which can be isolated from Chinese herbal medicine, is achieved in which the longest linear sequence is only six steps in 48% overall yield from commercially available 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde. The key transformations in the synthesis are the Stille coupling
Transformation of a luminescent benzimidazole-based Yb3 cluster into a one-dimensional coordination polymer.
Yang X, et al.
Crystal Growth & Design, 10(2), 970-976 (2009)
Pedro Verdía et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(6), 4379-4388 (2011-05-31)
The ionic liquid 1,3-dimethylimidazolium methyl sulfate, [MMIm][MSO₄], together with a small amount of water (the amount taken up by the ionic liquid upon exposure to air), acts efficiently as both solvent and catalyst of the Knoevenagel condensation reactions of malononitrile