Merck
409316
Sigma-Aldrich
塩化カリウム
99.999% trace metals basis
別名:
Potassium monochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥17,900
100 G
¥52,900
¥17,900
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥17,900
100 G
¥52,900
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
solid
¥17,900
出荷予定日2025年4月03日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
テクニック
protein extraction: suitable
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化カリウム(KCl)は、カリウムと塩素を成分とする水溶性金属塩です。ミネラルや塩水から抽出できます。塩化カリウムは、化粧品、食品、生物医学、化学、および化学肥料などの産業で使用できます。[1][2][3][4]
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
409316-VAR:
409316-25G:
409316-100G:
409316-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of bioactive hydroxyapatite-calcite nanocomposite for biomedical applications
Kumar GS, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 349(1), 56-62 (2010)
Potassium compounds
Freilich MB, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 1-35 (2000)
Potassium Chloride for Improved Urea Fertilizer Efficiency 1
Rappaport BD and Axley JH
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 48(2), 399-401 (1984)
Use of gelatin in the differential-pulse polarographic determination and identification of synthetic colouring matters in drugs and cosmetics
Barros AA, et al.
Analyst, 113(6), 853-858 (1988)
Calista K L Ng et al.
Human molecular genetics, 24(11), 3163-3171 (2015-02-26)
mRNA decay is an essential and active process that allows cells to continuously adapt gene expression to internal and environmental cues. There are two mRNA degradation pathways: 3' to 5' and 5' to 3'. The DCPS protein is the scavenger
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。