Merck
P4504
Sigma-Aldrich
塩化カリウム
ReagentPlus®, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
フォーム:
powder or crystals
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化カリウム(KCI)は肥料産業で一般的に用いられる無機塩の一種です。微斜長石の塩素化による生成について報告されています。KCl 結晶の内因性および外因性伝導度が測定されています。ミトコンドリア膜、稜およびマトッリクスタンパク質の活性に及ぼす KCl の影響が研究されています。水性媒体中でのイソキサゾリンの調製を容易にします。
アプリケーション
塩化カリウムは、灌流緩衝液(1倍)の保存溶液の調製に使用されています。
これは、小さな単層小胞(SUV)を調製するための以下の緩衝液の調製に使用されています:
  • Escherichia coli(大腸菌)支持脂質二重層(SLB)緩衝液
  • 抽出緩衝液(XB)
  • 高塩抽出緩衝液(HS-XB)
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
2540110:
P4504-5KG:4548173206738
P4504-250G:4548173206714
P4504-VAR:
P4504-VAR-D:
P4504-1KG:4548173206707
P4504-500G:4548173206721
P4504-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Coculture between hMADS and Mouse Adult CM.
Figeac F, et al.
Bio-protocol, 4(14) (2014)
Using supported bilayers to study the spatiotemporal organization of membrane-bound proteins.
Nguyen PA, et al.
Methods in Cell Biology, 128, 223-241 (2015)
Electrical Conductivity of Potassium Chloride.
Fuller RG, et al.
Physical Review Letters, 20(13), 662-662 (1968)
An environmentally benign synthesis of isoxazolines and isoxazoles mediated by potassium chloride in water.
Han L, et al.
Tetrahedron Letters, 55(14), 2308-2311 (2014)
Suman Mishra et al.
International journal of proteomics, 2015, 647408-647408 (2016-01-20)
Potassium chloride (KCl) has been commonly used in homogenization buffer and procedures of protein extraction. It is known to facilitate release of membrane-associated molecules but the higher concentration of KCl may affect the integrity of mitochondria by breaching the electrostatic