Merck
409057
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) nitrosyl chloride hydrate
別名:
ルテニウム ニトロソ クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ru(NO)Cl3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
237.44 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.Cl[Ru](Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/3ClH.NO.H2O.Ru/c;;;1-2;;/h3*1H;;1H2;/q;;;-1;;+4/p-3
InChI Key
GNLMLMMBIPQTRQ-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
409057-BULK:
409057-1G:
409057-5G:
409057-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)