Merck
408948
Sigma-Aldrich
Isodecyl methacrylate
95%
別名:
Bisomer IDMA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥13,800
¥13,800
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥13,800
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CO2C10H21
CAS番号:
分子量:
226.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥13,800
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
含みます
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
126 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H26O2/c1-12(2)10-8-6-5-7-9-11-16-14(15)13(3)4/h12H,3,5-11H2,1-2,4H3
InChI Key
COCLLEMEIJQBAG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
408948-BULK:
408948-250ML:
408948-VAR:
408948-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)