Merck
408611
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH
98%
別名:
N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)-L-ロイシン, Fmoc-L-ロイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H23NO4
CAS番号:
分子量:
353.41
Beilstein:
2178254
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
mp
152-156 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI Key
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
インスリン感作を誘導し、脂肪生成を誘導しないPPARγリガンドです。
その他情報
This product has been replaced by 47633-ALDRICH | Fmoc-Leu-OH ≥97.0%
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6