Merck
408026
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥31,420
¥31,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥31,420
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3O4
CAS番号:
分子量:
185.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥31,420
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
95-97 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)Cn1ccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3
InChI Key
KXEHVMQCOHOQHB-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl 2-nitro-1-imidazoleacetate is an imidazole derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
408026-500MG:
408026-VAR:
408026-100MG:
408026-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)