Merck
666408
Sigma-Aldrich
2-クロロ-1H-イミダゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥17,110
1 G
¥35,700
¥17,110
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥17,110
1 G
¥35,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3ClN2
CAS番号:
分子量:
102.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,110
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
165-170 °C
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3ClN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI Key
OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
666408-1G:
666408-BULK:
666408-250MG:
666408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)