Merck
407445
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,620
¥7,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,620
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14BrNO
CAS番号:
分子量:
256.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
167-170 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES記法
OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
InChI Key
QNLXJYQUWCNYBH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol is reported to show potential antioxidant activity. Analgesic effects of 4-(4-bromophenyl)-4-piperidinol in mice has been studied using a tail immersion assay.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
407445-VAR:
407445-500G:
407445-BULK:
407445-25G:
407445-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zafar Saeed Saify et al.
Archives of pharmacal research, 35(11), 1953-1959 (2012-12-06)
Piperidine derivatives are known to exhibit analgesic activities and are likely to possess the ability to block the effects of prostaglandins through inhibition of downstream signaling pathways. The present study investigated the activity of five derivatives (PD2-6) of 4-(4'-bromophenyl)-4-piperidinol (PD1)